Learn More
5-Chloro-1-indanone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Chloro-1-indanone may be used as starting reagent for the preparation of 5-chloro-2-methoxycarbonyl-1-indanone. It may also be used for the preparation of important biomedical compounds such as anticonvulsants, anticholinergics and diarylsulfonylureas, having potential activity against solid tumors. It participates in the Irie?s synthesis of substituted pyridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 5-chloro-1-indanone peut être utilisée comme réactif de départ pour la préparation de la 5-chloro-2-méthoxycarbonyl-1-indanone. Elle peut également être utilisée pour la préparation de composés biomédicaux importants tels que les anticonvulsivants, les anticholinergiques et les diarylsulfonylurées, qui pourraient être efficaces contre les tumeurs solides. Elle participe à la synthèse de pyridines substituées par la méthode d’Irie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-1-indanone |
| Point de fusion | 92°C to 96°C |
| Point d’ébullition | 124°C to 125°C (3 mmHg) |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1448000 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 166.61 |
| Pourcentage de pureté | 99% |