Learn More
5-Chloro-1-Indanone, TRC
Code produit 30361797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
5 g
25 g
Conditionnement:
2.50g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30361797 25 g 25g
30361649 5 g -
30361179 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30361797 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36723525G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 42348-86-7
Formule moléculaire C9H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 166.6
Nom IUPAC 5-chloro-2,3-dihydroinden-1-one
SMILES Clc1ccc2C(=O)CCc2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-Indanone
Quantité 25 g
Synonyme 5-Chloro- 1-indanone, 5-Chloro-1-indanone, 5-Chloro-2,3-dihydro-1H-inden-1-one, 5-Chloro-2,3-dihydroinden-1-one
Formule InChI InChI=1S/C9H7ClO/c10-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(8)11/h2-3,5H,1,4H2
Poids de la formule 166.0185