Learn More
Chlorure de 5-chloro-1-méthyl-1H-pyrazole-4-, carbonyle≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10792103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10792103 10 g Flacon en verre ambré 10g
10344142 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10792103 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK03657EA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 110763-09-2
Formule moléculaire C5H4Cl2N2O
Poids moléculaire (g/mol) 179.00
Numéro MDL MFCD02179947
Clé InChI XFDCYGXUXLYMNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1-methyl-1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonylchloride, 5-chloro-1-methyl, acmc-20ea37, 5-chloro-1-methyl-4-pyrazolecarbonyl chloride, 5-chloranyl-1-methyl-pyrazole-4-carbonyl chloride, 1h-pyrazole-4-carbonyl chloride, 5-chloro-1-methyl-9ci
CID PubChem 2735773
Nom IUPAC Chlorure 5-chloro-1-méthylpyrazole-4-carbonyle
SMILES CN1N=CC(C(Cl)=O)=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-methyl-1H-pyrazole-4-carbonyl chloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 179.01
Pourcentage de pureté 95%