Learn More
Acide 5-chloro-1-méthyl-3-(trifluorométhyl)-1H-pyrazole-4-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10101072
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10101072 1 g 1g
10486984 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10101072 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK02622DA
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 128455-63-0
Formule moléculaire C6H4ClF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 228.555
Numéro MDL MFCD00215443
Clé InChI IKGVBNQPAJOSFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl pyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl, pubchem16959, acmc-1c8gv, chloromethyltrifluoromethylpyrazolecarboxylicacid, 4-carboxy-5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethylpyrazol-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 5-chloro-1-methyl-3-trifluoromethyl
CID PubChem 2773806
Nom IUPAC acide 5-chloro-1-méthyle-3-(trifluorométhyle)pyrazole-4-carboxylique
SMILES CN1C(=C(C(=N1)C(F)(F)F)C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 228.56
Pourcentage de pureté 97%