Learn More
5-chloro-1-méthylimidazole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11392697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392697 250 mg 250mg
11372697 1 g -
11382697 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11392697 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11899.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 872-49-1
Formule moléculaire C4H5ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 116.548
Numéro MDL MFCD00014505
Clé InChI NYDGOZPYEABERA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-5-chloroimidazole, 1h-imidazole, 5-chloro-1-methyl, 5-chloro-1-methylimidazole, zlchem 661, pubchem7612, acmc-209qj7, 5-chloro-1-methyl imidazole, 5-chloro-1-methyl-imidazole, ksc494e7d
CID PubChem 70105
Nom IUPAC 5-chloro-1-méthylimidazole
SMILES CN1C=NC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-methylimidazole
Densité 1.25
Point d’ébullition 89°C to 90°C (14 mmHg)
Point d’éclair 96°C (204°F)
Indice de réfraction 1.511
Quantité 250 mg
Beilstein 110509
Poids de la formule 116.55
Pourcentage de pureté 98%