Learn More
5-Chloro-1-méthylimidazole, TRC
Code produit 30360659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30360659 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30360659 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3691851G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-methylimidazole
CAS 872-49-1
Formule moléculaire C4 H5 Cl N2
Quantité 1 g
Synonyme Azathioprine Impurity 9
Formule InChI InChI=1S/C4H5ClN2/c1-7-3-6-2-4(7)5/h2-3H,1H3
SMILES Cn1cncc1Cl
Nom IUPAC 5-chloro-1-méthylimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 116.55
Poids de la formule 116.0141