Learn More
5-Chloro-1-pentyne, 96%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-1-pentyne |
| CAS | 14267-92-6 |
| Formule moléculaire | C5H7Cl |
| Numéro MDL | MFCD00001014 |
| Quantité | 25 g |
| SMILES | C#CCCCCl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.56 |
| Pourcentage de pureté | 96% |