Learn More
5-chloro-1-pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337865
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11337865 5 g 5g
11347865 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337865 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02835.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 14267-92-6 | C5H7Cl | 102.561 g/mol
5-Chloro-1-pentyne is used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles. It is also used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-chloro-1-pentyne est utilisé avec les α-diazoesters dans une synthèse des pyrazoles catalysée par le cuivre. Il est également utilisé dans la synthèse du 5-chloro-2-triméthylstannyl-1-pentène en réagissant avec Me3SnCu.Me2S.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Incompatible avec les poudres de métaux lourds, la chaleur et les oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14267-92-6
Formule moléculaire C5H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 102.561
Numéro MDL MFCD00001014
Clé InChI UXFIKVWAAMKFQE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-1-pentyne, 1-pentyne, 5-chloro, 5-chloropentyne, 4-pentynyl chloride, 1-chloro-4-pentine, 1-chloro-4-pentyne, pent-4-ynyl chloride, 5-chloro-pent-1-yne, acmc-1bzfd, pent-4-yn-1-yl chloride
CID PubChem 84308
Nom IUPAC 5-chloropent-1-yne
SMILES C#CCCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-1-pentyne
Densité 0.968
Point d’ébullition 113°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Odeur Recognizable
Formule linéaire Cl(CH2)3C≡CH
Indice de réfraction 1.444
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1736710
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 102.56
Pourcentage de pureté 98%