Learn More
5-chloro-1-pentyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
5-Chloro-1-pentyne is used with α-diazoesters in a copper-catalyzed synthesis of pyrazoles. It is also used in the synthesis of 5-chloro-2-trimethylstannyl-1-pentene by reacting with Me3SnCu.Me2S.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le 5-chloro-1-pentyne est utilisé avec les α-diazoesters dans une synthèse des pyrazoles catalysée par le cuivre. Il est également utilisé dans la synthèse du 5-chloro-2-triméthylstannyl-1-pentène en réagissant avec Me3SnCu.Me2S.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez à 4°C. Protégez-le de la chaleur. Incompatible avec les poudres de métaux lourds, la chaleur et les oxydants.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-1-pentyne |
| Densité | 0.968 |
| Point d’ébullition | 113°C |
| Point d’éclair | 15°C (59°F) |
| Odeur | Recognizable |
| Formule linéaire | Cl(CH2)3C≡CH |
| Indice de réfraction | 1.444 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN1993 |
| Beilstein | 1736710 |
| Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.