Learn More
Sel d'iodure de méthyle de l'ester de l'acide (5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Hydriodide Salt |
| CAS | 51323-03-6 |
| Formule moléculaire | C8H8ClIN4S2 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | (5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)-carbamimidothioic Acid Methyl Ester Monohydriodide |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClN4S2.HI/c1-14-8(10)11-6-4(9)2-3-5-7(6)13-15-12-5;/h2-3H,1H3,(H2,10,11);1H |
| SMILES | I.CSC(=N)Nc1c(Cl)ccc2nsnc12 |
| Nom IUPAC | N-(5-cloro-2,1,3-benzotiadiazol-4-il)carbamimidotioato de metilo; yoduro de hidrógeno |
| Poids moléculaire (g/mol) | 386.66 |
| Poids de la formule | 385.8924 |