Learn More
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369435 10 g 10g
11379435 100 g 100g
11389435 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L18655.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3380-34-5 | C12H7Cl3O2 | 289.536 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol, agit comme agent bactériostatique et conservateur dans la composition des cosmétiques et détergents. Il est également utilisé comme antiseptique, désinfectant et anticonvulsivant. C’est l’un des principaux ingrédients des shampooings, des désodorisants, des dentifrices, des bains de bouche et des produits de nettoyage ménager. Il inhibe la croissance des bactéries et des champignons sur les surfaces du textile, ce qui joue un rôle dans la protection contre les odeurs pour la laine, les synthétiques, ainsi que les tissus mélangés et non tissés.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, le méthanol, l’éther diéthylique et les solutions d’hydroxyde de sodium (1M). Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Se décompose en chauffant. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3380-34-5
Formule moléculaire C12H7Cl3O2
Poids moléculaire (g/mol) 289.536
Numéro MDL MFCD00800992
Clé InChI XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triclosan, 5-chloro-2-2,4-dichlorophenoxy phenol, irgasan, 2,4,4'-trichloro-2'-hydroxydiphenyl ether, cloxifenolum, triclosanum, irgasan dp300, stri-dex face wash, aquasept, sapoderm
CID PubChem 5564
ChEBI CHEBI:164200
Nom IUPAC 5-chloro-2-(2,4-dichlorophénoxy)phénol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)O)OC2=C(C=C(C=C2)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
Point de fusion 56°C to 59°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 2057142
Merck Index 14,9657
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,methanol,diethyl ether and sodium hydroxide solution (1M). Slightly soluble in water.
Poids de la formule 289.55
Pourcentage de pureté 99%