Learn More
5-Chloro-2,3-dihydrobenzofurane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2,3-dihydrobenzofuran |
| CAS | 76429-69-1 |
| Formule moléculaire | C8H7OCl |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO/c9-7-1-2-8-6(5-7)3-4-10-8/h1-2,5H,3-4H2 |
| SMILES | C1=C(C=C2CCOC2=C1)Cl |
| Nom IUPAC | 5-chloro-2,3-dihydro-1-benzofuran |
| Poids moléculaire (g/mol) | 154.59 |
| Poids de la formule | 154.0185 |