Learn More
5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490318 250 g 250g
11480318 50 g 50g
11470318 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490318 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24507.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 95-25-0 | Molecular Formula: C7H4ClNO2 | Molecular Weight: 169.564 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 95-25-0
Formule moléculaire C7H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 169.564
Numéro MDL MFCD00005717
Clé InChI TZFWDZFKRBELIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorzoxazone, chlorzoxazon, paraflex, chloroxazone, 5-chloro-2-benzoxazolone, biomioran, escoflex, myoflexin, myoflexine, pathorysin
CID PubChem 2733
ChEBI CHEBI:3655
Nom IUPAC 5-chloro-3 H-1,3-benzoxazole-2-one
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=O)O2
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2(3H)-benzoxazolone
Point de fusion 189°C to 192°C
Quantité 250 g
Merck Index 14,2194
Poids de la formule 169.57
Pourcentage de pureté 99%