Learn More
Acide 5-chloro-2,4-dinitrobenzoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11467156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11467156 5 g 5g
11477156 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25479.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 136833-36-8 | C7H3ClN2O6 | 246.559 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136833-36-8
Formule moléculaire C7H3ClN2O6
Poids moléculaire (g/mol) 246.559
Numéro MDL MFCD00091829
Clé InChI VVQOEJCXWMGEJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2,4-dinitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2,4-dinitro, acmc-20a30o, 2,4-dinitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-4,6-dinitrobenzoic acid
CID PubChem 3727860
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2,4-dinitrobenzoic acid
Point de fusion 180°C to 182°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.56
Pourcentage de pureté 98%