Learn More
5-Chloro-2'-deoxyuridine, MedChemExpress
Code produit 16420967
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16420967 50 mg
16405516 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16420967 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY112669
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
MedChemExpress 5-Chloro-2'-deoxyuridine, a thymine analog, is to study the potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors.
5-Chloro-2'-deoxyuridine, a thymine analog, is to study the potential of hypochlorous acid damage to DNA and DNA precursors.
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2'-deoxyuridine
CAS 50-90-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C9H11ClN2O5
Quantité 50 mg
Synonyme 5-Chlorodeoxyuridine CldU
Informations sur la solubilité DMSO : 250 mg/mL (951.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(Cl)=C2)=O)=O)O1)O
Poids moléculaire (g/mol) 262.65
Poids de la formule 262.65
Pourcentage de pureté 99.18%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation