Learn More
5-chloro-2-fluorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15433427
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15433427 25 g 25g
11326589 1 g 1g
11336589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15433427 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26187.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 96515-79-6 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 96515-79-6
Formule moléculaire C7H4ClFO
Poids moléculaire (g/mol) 158.56
Numéro MDL MFCD03094518
Clé InChI WDTUCEMLUHTMCB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-fluoro-5-chlorobenzaldehyde, 3-chloro-6-fluoro benzaldehyde, 3-chloro-6-fluorobenzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, benzaldehyde, 5-chloro-2-fluoro, 2-fluoro-5-chloro-benzaldehyde, zlchem 333, pubchem1411, ksc486m0t, 2-fluoro-5-chloro benzaldehyde
CID PubChem 2773586
Nom IUPAC 5-chloro-2-fluorobenzaldéhyde
SMILES FC1=CC=C(Cl)C=C1C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Point de fusion 29°C to 32°C
Indice de réfraction 1.541
Quantité 25 g
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 158.56
Pourcentage de pureté 97%