Learn More
5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 96515-79-6 |
| Formule moléculaire | C7H4ClFO |
| Numéro MDL | MFCD03094518 |
| Quantité | 100 g |
| SMILES | C1=C(C(=CC=C1Cl)F)C=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 158.56 |
| Pourcentage de pureté | 98% |