Learn More
Isothiocyanate de 5-chloro-2-fluorophényl , 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10782167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10782167 5 g 5g
10762123 1 g 1g
10497432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10782167 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01971DE
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 247170-25-8
Formule moléculaire C7H3ClFNS
Poids moléculaire (g/mol) 187.616
Numéro MDL MFCD01313224
Clé InChI RUASREJPMXNHLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate, 5-chloro-2-fluorophenylisothiocyanate, 3-chloro-6-fluorophenylisothiocyanate, 5-chloro-2-fluorobenzenisothiocyanate, benzene,4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato, 4-chloranyl-1-fluoranyl-2-isothiocyanato-benzene, benzene, 4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanato-9ci
CID PubChem 2736579
Nom IUPAC 4-chloro-1-fluoro-2-isothiocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N=C=S)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-fluorophenyl isothiocyanate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 5 g
Poids de la formule 187.62
Pourcentage de pureté 97%