Learn More
5-chloro-2-furaldéhyde, 98 %, stab. avec 2 % d’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15489109
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Unit Size:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15489109 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15489109 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19971.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de (+)-1-déoxynojirimycine interfère avec le traitement normal des glycoprotéines N-liées, produisant des quantités réduites d’oligosaccharides de type complexe.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Air
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-furaldehyde
Note relative au nom stabilized with 2% ethanol
CAS 21508-19-0
Point de fusion 33°C to 36°C
Point d’ébullition 70°C (10 mmHg)
Formule moléculaire C5H3ClO2
Numéro MDL MFCD02752599
Quantité 1 g
Beilstein 108401
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 5-chloro-2-furaldehyde, 5-chlorofurfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-chloro, 5-chloro-furfural, 2-chlorofuran-5-aldehyde, acmc-1cq7z, 5-chloro-furan-2carbaldehyde, 5-chlorofuran-2 carbaldehyde, 5-chloro-furan-2-carbaldehyde, 5-chlorofuran-2-carboxaldehyde
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI DGAUAVDWXYXXGQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(OC(=C1)Cl)C=O
Nom IUPAC 5-chlorofuran-2-carbaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 130.527
CID PubChem 2769630
Poids de la formule 130.53
Pourcentage de pureté 98%