Learn More
5-Chloro-2-furaldéhyde, TRC
Code produit 30360371
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30360371 50 mg
30353266 500 mg
30354329 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30360371 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC38198050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21508-19-0
Formule moléculaire C5H3O2Cl
Poids moléculaire (g/mol) 130.52
Nom IUPAC 5-chlorofurane-2-carbaldehyde
SMILES Clc1oc(C=O)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-furaldehyde
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C5H3ClO2/c6-5-2-1-4(3-7)8-5/h1-3H
Poids de la formule 129.9822