Learn More
5-Chloro-2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10110582
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10110582 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10098161 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10110582 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB03914CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 23602-63-3
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.592
Numéro MDL MFCD00275687
Clé InChI NSKZAOKQZDLHGO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl, acmc-20am4p, 2-hydroxy-3-methyl-5-chlorobenzaldehyde, 5-chloro-2-hydroxy-3-methyl-benzaldehyde
CID PubChem 2774358
Nom IUPAC 5-chloro-2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=C(C(=CC(=C1)Cl)C=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 170.59
Pourcentage de pureté 95%