Learn More
5-chloro-2-hydroxy-3-méthylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-hydroxy-3-methylbenzaldehyde |
| Point de fusion | 59°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 2249708 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Poids de la formule | 170.6 |
| Pourcentage de pureté | 97% |