Learn More
5’-Chloro-2’-hydroxy-3’-nitroacétophénone, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11357239
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357239 25 g 25g
11347239 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357239 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27417.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 84942-40-5
Formule moléculaire C8H6ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 215.589
Numéro MDL MFCD00191921
Clé InChI IUNBIQBAYUBIFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5'-chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl ethanone, 2-acetyl-6-nitro-4-chlorophenol, 2-acetyl-6-nitro-4-chloro phenol, 2-acetyl-4-chloro-6-nitrophenol, 5-chloro-3-nitro-2-hydroxyacetophenone, benzoic acid,5-chloro-2-hydroxy-3-nitro, ethanone, 1-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrophenyl, 1-acetyl-5-chloro-2-hydroxy-3-nitrobenzene, pubchem3355
CID PubChem 688237
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC(=C1O)[N+](=O)[O-])Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 5'-Chloro-2'-hydroxy-3'-nitroacetophenone
Point de fusion 132°C to 135°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 215.6
Pourcentage de pureté 99%