Learn More
5-Chloro-2-hydroxybenzamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11394815
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. Quantité unitSize
11394815 5 g 5g
11304825 25 g 25g
2 options
Code produit. 11394815
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L17897.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7120-43-6 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7120-43-6
Formule moléculaire C7H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 171.58
Numéro MDL MFCD00007980
Clé InChI NNHMQZBVJPQCAK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorosalicylamide, chlorosalicylamide, benzamide, 5-chloro-2-hydroxy, 5-chlorosalicyl-amide, acmc-209ohl, 5chloro-2-hydroxy-benzamide, ksc498a5j, 5-chloro-2-hydroxy-benzamide, #, 5-chloranyl-2-oxidanyl-benzamide
CID PubChem 348094
Nom IUPAC 5-chloro-2-hydroxybenzamide
SMILES NC(=O)C1=CC(Cl)=CC=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-hydroxybenzamide
Point de fusion 223°C to 226°C
Quantité 5 g
Beilstein 743348
Poids de la formule 171.58
Pourcentage de pureté 97%