Learn More
5-Chloro-2-(hydroxyméthyl)furo[3,2-b]pyridine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15436107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15436107 1 g 1g
15468385 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15436107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H33292.03
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
Utilisé dans les réactions de Suzuki, Stille, Sonogashira, carbonylation, Heck, Buchwald-Hartwig.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1347814-95-2
Formule moléculaire C8H6ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 183.591
Numéro MDL MFCD20040113
Clé InChI KEGRTUBZRMQESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorofuro 3,2-b pyridin-2-yl methanol, 5-chloro-2-hydroxymethyl furo 3,2-b pyridine
CID PubChem 73995151
Nom IUPAC (5-chlorofuro[3,2-b]pyridine-2-yl)méthanol
SMILES C1=CC(=NC2=C1OC(=C2)CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-(hydroxymethyl)furo[3,2-b]pyridine
Point de fusion 108°C to 110°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.59
Pourcentage de pureté 97%