Learn More
5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488687 25 g 25g
11478687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11488687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19852.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 25369-78-2 | C7H5ClN2S | 184.641 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25369-78-2
Formule moléculaire C7H5ClN2S
Poids moléculaire (g/mol) 184.641
Numéro MDL MFCD01658762
Clé InChI ZZIHEYOZBRPWMB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-mercaptobenzimidazole, 6-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-chloro-2-benzimidazolethiol, 2-benzimidazolinethione, 5-chloro, 5-chloro-1,3-dihydro-2h-benzimidazole-2-thione, 5-chloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 2-benzimidazolethiol, 5-chloro, 5-chloro-2 3-benzimidazolethione, 6-chloro-1h-benzoimidazole-2-thiol, 6-chloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol
CID PubChem 2056429
Nom IUPAC 5-chloro-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMILES C1=CC2=C(C=C1Cl)NC(=S)N2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-mercaptobenzimidazole
Point de fusion 298°C to 302°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 184.64
Pourcentage de pureté 98%