Learn More
5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492758 5 g 5g
11402768 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11492758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16747.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5331-91-9 | C7H4ClNS2 | 201.69 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5331-91-9
Formule moléculaire C7H4ClNS2
Poids moléculaire (g/mol) 201.69
Numéro MDL MFCD00005783
Clé InChI NKYDKCVZNMNZCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-mercaptobenzothiazole, 5-chloro-1,3-benzothiazole-2-thiol, 5-chlorobenzo d thiazole-2 3h-thione, sh-benzothiazole, 5-chloro-2-benzothiazolethiol, 2 3h-benzothiazolethione, 5-chloro, 5-chlorobenzo d thiazole-2-thiol, 5-chlorobenzothiazole-2-thiol, benzothiazole, 5-chloro-2-mercapto, 2-benzothiazolethiol, 5-chloro
CID PubChem 2723842
Nom IUPAC 5-chloro-3H-1,3-benzothiazole-2-thione
SMILES ClC1=CC=C2SC(=S)NC2=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Point de fusion 198°C to 200°C
Quantité 5 g
Poids de la formule 201.7
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-2-mercaptobenzothiazole
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.