Learn More
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341939 5 g 5g
11351939 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341939 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26020.06
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 889939-48-4 | Molecular Formula: C8H8Cl2O3S | Molecular Weight: 255.109 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 889939-48-4
Formule moléculaire C8H8Cl2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 255.109
Numéro MDL MFCD08445709
Clé InChI BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
CID PubChem 17389862
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 126°C to 128°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 255.12
Pourcentage de pureté 97%