Learn More
Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10027719
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10027719 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10027719 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00163DE
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonyl chloride
CAS 889939-48-4
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H8Cl2O3S
Quantité 5 g
Synonyme 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methoxy-4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, pubchem5095, acmc-20am4m, 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenylsulfonyl chloride, chloro 5-chloro-2-methoxy-4-methylphenyl sulfone, 5-chloranyl-2-methoxy-4-methyl-benzenesulfonyl chloride
Clé InChI BJRJHJZVSWZXIP-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(C=C1Cl)S(=O)(=O)Cl)OC
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloro-2-méthoxy-4-méthylbenzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 255.109
CID PubChem 17389862
Poids de la formule 255.12
Pourcentage de pureté 97%