Learn More
5-Chloro-2-méthoxyaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482367 500 g 500g
11472367 100 g 100g
11492367 2500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14244.36
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 95-03-4 | C7H8ClNO | 157.597 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-03-4
Formule moléculaire C7H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 157.597
Numéro MDL MFCD00007777
Clé InChI WBSMIPLNPSCJFS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-amino-4-chloroanisole, 5-chloro-o-anisidine, benzenamine, 5-chloro-2-methoxy, 2-methoxy-5-chloroaniline, tulabase fast red r, tulabase fast red rc, 4-chloro-2-aminoanisole, o-anisidine, 5-chloro, 5-chloro-2-methoxyphenylamine, p-chloro-o-aminoanisole
CID PubChem 66763
Nom IUPAC 5-chloro-2-méthoxyaniline
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methoxyaniline
Point de fusion 79°C to 84°C
Point d’ébullition 135°C (8 mmHg)
Odeur Characteristic
Quantité 500 g
Numéro UN UN2233
Beilstein 879161
Poids de la formule 157.6
Pourcentage de pureté 98%