Learn More
Acide 5-chloro-2-méthoxybenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11456230
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11456230 25 g 25g
11446230 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11456230 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27127.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 89694-48-4 | Molecular Formula: C7H8BClO3 | Molecular Weight: 186.40 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89694-48-4
Formule moléculaire C7H8BClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.40
Numéro MDL MFCD01318966
Clé InChI FMBVAOHFMSQDGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-chloro-2-methoxybenzeneboronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl boranediol, 2-methoxy-5-chlorophenylboronic acid, 4-chloroanisole-2-boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-methoxyphenyl, 5-chloro-2-methoxyphenylboronicacid, pubchem1782, 5-chloro-2-methoxy-phenyl boronic acid
CID PubChem 2735751
Nom IUPAC acide (5-chloro-2-méthoxyphényl)boronique
SMILES COC1=C(C=C(Cl)C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 134°C to 141°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 186.4
Pourcentage de pureté 97%