Learn More
Chlorure de 5-chloro-2 -méthoxybenzènesulfonyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11476937
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11476937 25 g 25g
11466937 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11476937 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14362.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 22952-32-5 | C7H6Cl2O3S | 241.082 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22952-32-5
Formule moléculaire C7H6Cl2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 241.082
Numéro MDL MFCD00052959
Clé InChI FCJGLIMDVOTBLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-methoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methoxy, chloro 5-chloro-2-methoxyphenyl sulfone, 5-chloro-2-methoxy-benzenesulfonyl chloride, acmc-1cq3l, ksc494k2b, 4-chloro-2-chlorosulphonyl anisole, 2-methoxy-5-chlorobenzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2 methoxybenzenesulfonyl chloride
CID PubChem 2734272
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloro-2-méthoxybenzènesulfonyle
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methoxybenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 100°C to 104°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3096
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 241.1
Pourcentage de pureté 98%