Learn More
Isothiocyanate 5-chloro2-méthoxyphényle, 97 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-methoxyphenyl isothiocyanate |
| Point de fusion | 56°C to 59°C |
| Point d’ébullition | 164°C to 165°C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | UN2923 |
| Beilstein | 2719683 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Poids de la formule | 199.66 |
| Pourcentage de pureté | 97% |