Learn More
Bromure de 5-chloro-2-méthoxyphénylmagnésium, 0,50 M dans 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15421266
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15421266 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15421266 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H54501.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de 5-chloro-2-méthoxyphénylmagnésium est utilisé comme intermédiaire de synthèse chimique organique.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide
CAS 419535-75-4
Formule moléculaire C7H6BrClMgO
Numéro MDL MFCD11113495
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2924
Sensibilité Air and moisture sensitive
Synonyme 5-chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, gafvlsuafzzumw-uhfffaoysa-m, bromo 5-chloro-2-methoxyphenyl magnesium, 5-chloro-2-methoxyphenylmagnesium bromide, 0.50m in 2-methf, grignard reagent
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Clé InChI GAFVLSUAFZZUMW-UHFFFAOYSA-M
SMILES COC1=CC=C(Cl)C=C1[Mg]Br
Nom IUPAC bromo(5-chloro-2-methoxyphenyl)magnesium
Poids moléculaire (g/mol) 245.78
CID PubChem 11207325
Poids de la formule 245.79
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,50 M dans 2-MeTHF