Learn More
5-Chloro-2-(méthylamino)benzophénone, TRC
Code produit 30012810
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30012810 1 g 1g
30006652 100 g 100g
30010162 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30012810 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC3690201G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1022-13-5
Formule moléculaire C14 H12 Cl N O
Poids moléculaire (g/mol) 245.7
Synonyme [5-Chloro-2-(methylamino)phenyl]phenylmethanone, Temazepam Imp. A (EP), Diazepam Imp. D (EP), 5-Chloro-2-(methylamino)benzophenone
Nom IUPAC [5-chloro-2-(méthylamino)phényl]-phénylméthanone
SMILES CNc1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-Methylaminobenzophenone
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C14H12ClNO/c1-16-13-8-7-11(15)9-12(13)14(17)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,16H,1H3
Poids de la formule 245.0607
Pourcentage de pureté >95%