Learn More
5-chloro-2-méthylaminobenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15488849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15488849 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15488849 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06338.09
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1022-13-5 | C14H12ClNO | 245.71 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methylaminobenzophenone
CAS 1022-13-5
Point de fusion 93°C to 98°C
Formule moléculaire C14H12ClNO
Numéro MDL MFCD00008284
Quantité 10 g
Beilstein 882187
Synonyme 5-chloro-2-methylamino benzophenone, 5-chloro-2-methylaminobenzophenone, 2-methylamino-5-chlorobenzophenone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl methanone, methanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenyl, unii-d4gd5770pi, benzophenone, 5-chloro-2-methylamino, 2-benzoyl-4-chloro-n-methylaniline, 5-chloro-2-methylamino phenyl phenylmethanone, 5-chloro-2-methylamino phenyl-phenylmethanone
Clé InChI WPNMLCMTDCANOZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
Nom IUPAC [5 -chloro-2-(méthylamino)phényl]-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 245.71
CID PubChem 13925
Poids de la formule 245.71
Pourcentage de pureté 99%