Learn More
5-chloro-2-méthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10395880 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10395880 100 g Flacon en verre 100g
10385880 5 g Flacon en verre 5g
10060730 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10395880 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 109381000
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
CAS: 95-79-4 | C7H8ClN | 141.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur le marquage peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-79-4
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.60
Numéro MDL MFCD00007779
Clé InChI WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
CID PubChem 7260
ChEBI CHEBI:82422
Nom IUPAC 5-chloro-2-methylaniline
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methylaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 22°C
Couleur Jaune à marron
Point d’ébullition 237°C
Point d’éclair 160°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H3(CH3)NH2
Indice de réfraction 1.5830 to 1.585
Quantité 100 g
Beilstein 12, 835
Informations sur la solubilité Solubility in water: < 1g/L (22°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene,chloroform and,dioxane
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide après fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-2-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche