Learn More
5-Chloro-2-méthylaniline, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit 11419347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419347 500 g 500g
11409347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11419347 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B21392.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-79-4
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.60
Numéro MDL MFCD00007779
Clé InChI WRZOMWDJOLIVQP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-o-toluidine, 2-amino-4-chlorotoluene, 2-methyl-5-chloroaniline, fast red kb base, benzenamine, 5-chloro-2-methyl, ansibase red kb, red kb base, 4-chloro-2-aminotoluene, 3-chloro-6-methylaniline, pharmazoid red kb
CID PubChem 7260
ChEBI CHEBI:82422
Nom IUPAC 5-chloro-2-méthylaniline
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methylaniline
Point de fusion 21°C to 24°C
Densité 1.18
Point d’ébullition 236°C to 238°C
Point d’éclair 160°C (320°F)
Indice de réfraction 1.584
Quantité 500 g
Numéro UN UN2239
Beilstein 878504
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 99%