Learn More
Chlorure de 5-chloro-2-méthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15435687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15435687 5 g 5g
15425687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15435687 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32912.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
CAS: 34981-38-9 | C7H6Cl2O2S | 225.083 g/mol
5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 5-chloro-2-méthylbenzènesulfonyl est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants et les bases. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 34981-38-9
Formule moléculaire C7H6Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 225.083
Numéro MDL MFCD09742738
Clé InChI VHBFBNCERXCECQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorotoluene-2-sulphonyl chloride, 4-chlorotoluene-2-sulphonylchloride, 2-chlorosulfonyl-4-chlorotoluene, 5-chloro-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, 5-chloro-2-methylbenzenesulfonylchloride, benzenesulfonyl chloride, 5-chloro-2-methyl, 5-chloro-2-methylbenzensulfonyl chloride, 5-chloro-2-methylphenylsulfonyl chloride, 3-chloro-6-methyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 5-chloro-2-methyl
CID PubChem 100415
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloro-2-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Indice de réfraction 1.5697
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 225.09
Pourcentage de pureté 97%