Learn More
5-chloro-2-methylindole, 95%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
:
1 g ; Flacon en verre
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-chloro-2-methylindole |
| CAS | 1075-35-0 |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 112°C to 118°C |
| Couleur | Beige / marron à rose |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C9H8ClN |
| Afficher plus |