Learn More
5-Chloro-2-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11477206
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11477206 5 g 5g
11374659 1 g 1g
11487206 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11477206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25527.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 5306-98-9 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5306-98-9
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Numéro MDL MFCD00060672
Clé InChI KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-o-cresol, 5-chloro-2-cresol, o-cresol, 5-chloro, phenol, 5-chloro-2-methyl, 3-chloro-6-methylphenol, 2-methyl-5-chlorophenol, 4-chloro-2-hydroxytoluene, 5-chloro-2-methyl-phenol, phenol,5-chloro-2-methyl
CID PubChem 79192
Nom IUPAC 5-chloro-2-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methylphenol
Point de fusion 70°C to 75°C
Point d’ébullition 109°C to 112°C (15 mmHg)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3437
Beilstein 1906683
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 98%