Learn More
5-Chloro-2-méthylphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487206 25 g 25g
11374659 1 g 1g
11477206 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25527.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5306-98-9 | C7H7ClO | 142.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5306-98-9
Formule moléculaire C7H7ClO
Poids moléculaire (g/mol) 142.58
Numéro MDL MFCD00060672
Clé InChI KKFPXGXMSBBNJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-o-cresol, 5-chloro-2-cresol, o-cresol, 5-chloro, phenol, 5-chloro-2-methyl, 3-chloro-6-methylphenol, 2-methyl-5-chlorophenol, 4-chloro-2-hydroxytoluene, 5-chloro-2-methyl-phenol, phenol,5-chloro-2-methyl
CID PubChem 79192
Nom IUPAC 5-chloro-2-méthylphénol
SMILES CC1=CC=C(Cl)C=C1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-methylphenol
Point de fusion 70°C to 75°C
Point d’ébullition 109°C to 112°C (15 mmHg)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3437
Beilstein 1906683
Poids de la formule 142.59
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chloro-2-methylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Chloro-o-cresol