Learn More
5-Chloro-2-méthylphénol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-methylphenol |
| CAS | 5306-98-9 |
| Formule moléculaire | C7 H7 Cl O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-Methyl-5-chlorophenol, 3-Chloro-6-methylphenol, 4-Chloro-2-hydroxytoluene, 5-Chloro-o-cresol, NSC 157349 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H7ClO/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(Cl)cc1O |
| Nom IUPAC | 5-chloro-2-méthylphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.58 |
| Poids de la formule | 142.0185 |