Learn More
5-Chloro-2-(méthylthio)aniline, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10456852
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10456852 1 g Flacon en verre ambré 1g
10722493 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10456852 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD05201DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 16423-54-4
Formule moléculaire C7H8ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 173.658
Numéro MDL MFCD00052816
Clé InChI RWUQNIPYCAHKMO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2794577
Nom IUPAC 5-chloro-2-méthylsulfanylaniline
SMILES CSC1=C(C=C(C=C1)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-(methylthio)aniline
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire NH2C6H3(Cl)SCH3
Quantité 1 g
Synonyme 5-chloro-2-methylthio aniline, 5-chloro-2-methylsulfanyl aniline, 5-chloro-2-methylthiophenylamine, 5-chloro-2-methylthio benzenamine, 5-chloro-2-methylsulfanyl-phenylamine, benzenamine,5-chloro-2-methylthio, benzenamine, 5-chloro-2-methylthio
Poids de la formule 173.67
Pourcentage de pureté 95%