Learn More
5-chloro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10612695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10612695 5 g Flacon en verre ambré 5g
10009271 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10282542 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10612695 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD04371DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 35375-74-7
Formule moléculaire C7H4ClF3N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 240.566
Numéro MDL MFCD01312277
Clé InChI AAMCWLIPRMIPBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 4-amino-2-chloro-5-nitrobenzotrifluoride, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl benzenamine, 3-chloro-6-nitro-4-trifluoromethyl aniline, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl-phenylamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl phenylamine, 5-chloro-4-trifluoromethyl-2-nitroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethyl, 5-chloro-2-nitro-4-trifluoromethylphenyl amine, pubchem2803
CID PubChem 2773813
Nom IUPAC 5-chloro-2-nitro-4-(trifluorométhyl)aniline
SMILES C1=C(C(=CC(=C1[N+](=O)[O-])N)Cl)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 240.57
Pourcentage de pureté 97%