Learn More
5-chloro-2-nitroaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493574 5 g 5g
11403584 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493574 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11241.06
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1635-61-6 | C6H5ClN2O2 | 172.568 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1635-61-6
Formule moléculaire C6H5ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.568
Numéro MDL MFCD00007776
Clé InChI ZCWXYZBQDNFULS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-chloroaniline, benzenamine, 5-chloro-2-nitro, 3-chloro-6-nitroaniline, 5-chloro-2-nitrobenzeneamine, aniline, 5-chloro-2-nitro, 2-amino-4-chloro-nitrobenzene, unii-656xjm4con, 5-chloro-2-nitrobenzenamine, ccris 8934, 5-chloro-2-nitro aniline
CID PubChem 74218
Nom IUPAC 5-chloro-2-nitroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-nitroaniline
Point de fusion 124°C to 128°C
Odeur Weak, characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN2237
Beilstein 2210201
Poids de la formule 172.57
Pourcentage de pureté 97%