Learn More
5-Chloro-2-nitroaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Chloro-2-nitroaniline |
| CAS | 1635-61-6 |
| Formule moléculaire | C6H5ClN2O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 5-Chloro-2-nitro-benzenamine, 5-Chloro-2-nitro-aniline, 1-Nitro-2-amino-4-chlorobenzene, 2-Amino-4-chloro-1-nitrobenzene, 2-Amino-4-chloronitrobenzene, 2-Nitro-5-chloroaniline, 3-Amino-4-nitrochlorobenzene, 3-Chloro-6-nitroaniline, 5-Chlor-2-nitroanilin, 5-Chloro-2-nitroaniline, 5-Chloro-2-nitrobenzenamine, 5-Chloro-2-nitrophenylamine, NSC 400866 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H5ClN2O2/c7-4-1-2-6(9(10)11)5(8)3-4/h1-3H,8H2 |
| SMILES | Nc1cc(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 5-chloro-2-nitroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 172.57 |
| Poids de la formule | 172.004 |