Learn More
5-Chloro-2-nitrobenzamide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11327396
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11327396 10 g 10g
11317396 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11327396 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09380.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 40763-96-0 | C7H5ClN2O3 | 200.578 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40763-96-0
Formule moléculaire C7H5ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 200.578
Numéro MDL MFCD00017509
Clé InChI MKHXTOPPKVFSFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzamide, 5-chloro-2-nitro, acmc-209jgl, 5-chloro-2-nitrobenzamid, 2-nitro-5-chlorobenzamide, 2-carbamoyl-4-chloronitrobenzene, 5-chloro-2-nitrobenzamide
CID PubChem 2723672
Nom IUPAC 5-chloro-2-nitrobenzamide
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)N)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-nitrobenzamide
Point de fusion 155°C to 159°C
Quantité 10 g
Beilstein 2267797
Poids de la formule 200.58
Pourcentage de pureté ≥98%