Learn More
Acide 5-chloro-2-nitrobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474124
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474124 100 g 100g
11454124 5 g 5g
11464124 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474124 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12493.22
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2516-95-2 | C7H4ClNO4 | 201.562 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2516-95-2
Formule moléculaire C7H4ClNO4
Poids moléculaire (g/mol) 201.562
Numéro MDL MFCD00007290
Clé InChI ZKUYSJHXBFFGPU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-chloro-2-nitro, 2-nitro-5-chlorobenzoic acid, 3-chloro-6-nitrobenzoic acid, 5-chloro-2-nitro-benzoic acid, pubchem4586, acmc-209ghs, rarechem al bo 1106, timtec-bb sbb009922, 2-nitro-5-chlorobenzoate
CID PubChem 17286
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 136°C to 140°C
Odeur Odorless
Quantité 100 g
Beilstein 1963952
Poids de la formule 201.57
Pourcentage de pureté 99%