Learn More
5-Chloro-2-nitropyridine, 97 %
Code produit 11421650
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421650 25 g 25g
11401650 1 g 1g
11411650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11421650 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H27000.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52092-47-4
Formule moléculaire C5H3ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 158.541
Numéro MDL MFCD03092916
Clé InChI YUBHMOQVHOODEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-5-chloropyridine, 5-chloro-2-nitro-pyridine, pyridine, 5-chloro-2-nitro, 5-chlor-2-nitropyridin, 3-chloro-6-nitropyridine, pubchem6693, acmc-209kxq, ksc494a5l, 5-chloro-2-nitropyridine, 5-chloro-2-nitropyridine 1g
CID PubChem 259806
Nom IUPAC 5-chloro-2-nitropyridine
SMILES C1=CC(=NC=C1Cl)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-2-nitropyridine
Point de fusion 120°C to 123°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 158.54
Pourcentage de pureté 97%